Stampa…
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408426-1G PC408426-25G PC408426-5G
APOSPC408426-1GEA 24.4 EUR
APOSPC408426-1G APOSPC408426-25G APOSPC408426-5G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formula: C₆H₅FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976463
CAS Number: 499796-71-3