Stampa…
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408284-1G PC408284-5G PC408284-25G
APOSPC408284-1GEA 14.7 EUR
APOSPC408284-1G APOSPC408284-5G APOSPC408284-25G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835210
CAS Number: 170108-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III