Stampa…
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 619 EUR
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Peso molecolare: 251,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847469
CAS Number: 307989-55-5