Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₉FO₃ Punto di ebollizione: 96…98 °C (2 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203711 CAS Number: 96826-42-5 |