Stampa…
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 444 EUR
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205750
CAS Number: 773132-33-5