Stampa…
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 115 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800745
CAS Number: 863645-29-8