Stampa…
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC408258-1G PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA 108 EUR
APOSPC408258-1G APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045854
CAS Number: 93071-81-9
UN: 3267
ADR: 8,III