Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 43.7 EUR
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203214
CAS Number: 403646-47-9