Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.3 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266205
CAS Number: 403646-46-8