2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Bromo-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185377 CAS Number: 1214322-99-2 |