1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆F₄I₂ Punto di ebollizione: 140 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16620566 CAS Number: 67815-57-0 |