Stampa…
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408133-5G PC408133-1G
APOSPC408133-5GEA 42.3 EUR
APOSPC408133-5G APOSPC408133-1G
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
Formula: C₉H₆ClF₆NO
Peso molecolare: 293,593 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18641846
CAS Number: 1100832-66-3