Stampa…
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
PC408107-25G PC408107-5G
APOSPC408107-25GEA 1160 EUR
APOSPC408107-25G APOSPC408107-5G
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₈ClF₃O₂
Peso molecolare: 204,575 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18641867
CAS Number: 1309602-63-8