Stampa…
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408104-25G PC408104-5G PC408104-100G
APOSPC408104-25GEA 314 EUR
APOSPC408104-25G APOSPC408104-5G APOSPC408104-100G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₅H₆F₄O₂
Peso molecolare: 174,094 g/mol
Punto di ebollizione: 107…109 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18641870
CAS Number: 337-82-6
UN: 3272
ADR: 3,III