4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Ethyl-5-fluoro-o-guaiacol, 5-Ethyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole
PC4081-1G
PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA
105
EUR
APOSPC4081-1G
APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formula:
C₉H₁₁FO₂ Peso molecolare: 170,181 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11101442 CAS Number: 1065076-45-0 |