Stampa…
Potassium difluoroacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 147 EUR
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Formula: C₂HF₂O₂·K
Peso molecolare: 134,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620582
CAS Number: 6291-26-5