Stampa…
Iododifluoroacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC408091-5G PC408091-1G
APOSPC408091-5GEA 496 EUR
APOSPC408091-5G APOSPC408091-1G
Iododifluoroacetic acid 95%
Iododifluoroacetic acid
Formula: C₂HF₂IO₂
Punto di ebollizione: 82…87 °C (45 mm Hg)
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27918484
CAS Number: 1032021-83-2
UN: 3261
ADR: 8,III