Stampa…
Sodium nonafluoropentanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408085-1G PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-1GEA 168 EUR
APOSPC408085-1G APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Formula: C₅F₉O₂·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01325841
CAS Number: 2706-89-0