Stampa…
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 844 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formula: C₅Cl₄F₆O₂
Peso molecolare: 347,855 g/mol
Punto di ebollizione: 56 °C (25 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619610
CAS Number: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III