2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
PC408052-1G
PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA
60.9
EUR
APOSPC408052-1G
APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13194221 CAS Number: 161957-57-9 |