Stampa…
2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408051-1G PC408051-500MG
APOSPC408051-1GEA 989 EUR
APOSPC408051-1G APOSPC408051-500MG
2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
Formula: C₃H₃BrF₂
Peso molecolare: 156,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20622605
CAS Number: 51326-64-8
UN: 1993
ADR: 3,III