tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC408014-1G
PC408014-250MG
PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA
285
EUR
APOSPC408014-1G
APOSPC408014-250MG
APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Formula:
C₁₇H₂₅BFNO₄ Peso molecolare: 337,194 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09033883 CAS Number: 262444-42-8 |