Stampa…
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC407066-1G PC407066-5G
APOSPC407066-1GEA 310 EUR
APOSPC407066-1G APOSPC407066-5G
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈FN₃·ClH
Peso molecolare: 213,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684142
CAS Number: 1171070-31-7