4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₉ClF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07700248 CAS Number: 21168-42-3 |