Stampa…
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 260 EUR
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684224
CAS Number: 927800-55-3