Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405711-1G
PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA
4160
EUR
APOSPC405711-1G
APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₁FO₂ Peso molecolare: 194,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30723460 CAS Number: 1350822-06-8 |