Stampa…
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405710-1G PC405710-250MG
APOSPC405710-1GEA 4520 EUR
APOSPC405710-1G APOSPC405710-250MG
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₇FO₂
Peso molecolare: 166,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20645019
CAS Number: 145193-69-7