Stampa…
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 4520 EUR
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28955862
CAS Number: 167496-73-3