Stampa…
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 4150 EUR
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₉FO
Peso molecolare: 128,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24709482
CAS Number: 262852-00-6