Stampa…
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC405699-1G PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA 2410 EUR
APOSPC405699-1G APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Formula: C₆H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19207132
CAS Number: 146038-55-3