Stampa…
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: {3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 2560 EUR
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formula: C₆H₉FO
Peso molecolare: 116,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29037345
CAS Number: 262852-01-7