Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC405697-1G
PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA
4590
EUR
APOSPC405697-1G
APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₁FO₂ Peso molecolare: 158,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037344 CAS Number: 1935130-91-8 |