Stampa…
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 4080 EUR
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₁FO₂
Peso molecolare: 206,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037342
CAS Number: 1980053-59-5