Stampa…
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 3140 EUR
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂FN
Peso molecolare: 177,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037340
CAS Number: 1936606-29-9