Stampa…
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 3640 EUR
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₁₁H₁₀FI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037339
CAS Number: 1934526-34-7