1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
PC405691-1G
PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA
1910
EUR
APOSPC405691-1G
APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Formula:
C₁₁H₁₁F Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037338 CAS Number: 146038-61-1 |