Stampa…
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405690-1G PC405690-250MG PC405690-5G
APOSPC405690-1GEA 221 EUR
APOSPC405690-1G APOSPC405690-250MG APOSPC405690-5G
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19228680
CAS Number: 146038-53-1