Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
PC405686-1G PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA 1660 EUR
APOSPC405686-1G APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₁₁H₁₁F
Peso molecolare: 162,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826721
CAS Number: 271767-84-1