Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornitore: Apollo Scientific
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 1660 EUR
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₁₁H₁₁F
Peso molecolare: 162,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27996102
CAS Number: 1823878-55-2