3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula:
C₇H₄ClF₅O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652415 CAS Number: 1448317-67-6 |