Stampa…
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 3150 EUR
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₄Cl₂F₅NS
Peso molecolare: 288,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22201015
CAS Number: 149757-20-0