Stampa…
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405653-1G PC405653-250MG PC405653-5G
APOSPC405653-1GEA 719 EUR
APOSPC405653-1G APOSPC405653-250MG APOSPC405653-5G
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489193
CAS Number: 1286278-35-0