Stampa…
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 216 EUR
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formula: C₆H₅F₅S₂
Peso molecolare: 236,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27664885
CAS Number: 1820618-54-9