Stampa…
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405530-1G PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA 348 EUR
APOSPC405530-1G APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formula: C₆H₄F₅NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370112
CAS Number: 1329120-21-9