Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 1110 EUR
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formula: C₉H₁₀FNO
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18251061
CAS Number: 1260672-73-8