Stampa…
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC404609-1G PC404609-5G
APOSPC404609-1GEA 326 EUR
APOSPC404609-1G APOSPC404609-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Peso molecolare: 303,664 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173388
CAS Number: 31602-11-6