3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404591-1G
PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA
360
EUR
APOSPC404591-1G
APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formula:
C₉H₅BrFNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13192868 CAS Number: 1065087-83-3 |