Stampa…
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404590-1G PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA 0 EUR
APOSPC404590-1G APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₆BrF₂N
Peso molecolare: 258,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12675031
CAS Number: 1189106-86-2