Stampa…
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 343 EUR
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₆ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501277
CAS Number: 288151-31-5