Stampa…
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 228 EUR
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrF₂N
Peso molecolare: 244,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12674974
CAS Number: 1189106-43-1